CAS RN 1639207-42-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(Z)-2-Cloropropano-1,3-diildilDiolato, TRC
CAS: 1639207-42-3 Fórmula molecular: C39 H71 Cl O4 Peso molecular (g/mol): 639.43 Nombre IUPAC: [2-cloro-3-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-propilo] (Z)-octadec-9-enoate SMILES: CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(Cl)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC