Learn More
(Z)-2-Cloropropano-1,3-diildilDiolato, TRC
Código de producto. 17991785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991785 250 mg 250 miligramos
17972435 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17991785 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC380305250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1639207-42-3
Fórmula molecular C39 H71 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 639.43
Nombre IUPAC [2-cloro-3-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-propilo] (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(Cl)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-2-Chloropropane-1,3-diyl Dioleate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H71ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
Formula Weight (peso de la fórmula) 638.5041