CAS RN 1637562-51-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,2-Ácido Ciclohexanedicarboxílico Mono 4-Metil-7-carboxi-heptil éster, TRC
CAS: 1637562-51-6 Fórmula molecular: C17H28O6 Peso molecular (g/mol): 328.4 Sinónimo: 2-(((7-Carboxy-4-methylheptyl)oxy)carbonyl)cyclohexanecarboxylic Acid,CX-MINCH Nombre IUPAC: 2-(7-carboxi-4-metilheptoxi)carbonilciclohexano-1-carboxílico ácido SMILES: O=C(O)C1C(C(OCCCC(C)CCCC(O)=O)=O)CCCC1