Learn More
1,2-Ácido Ciclohexanedicarboxílico Mono 4-Metil-7-carboxi-heptil éster, TRC
Código de producto. 17971495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17971495 10 mg 10 miligramos
17964715 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17971495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98731510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1637562-51-6
Fórmula molecular C17H28O6
Peso molecular (g/mol) 328.4
Sinónimo 2-(((7-Carboxy-4-methylheptyl)oxy)carbonyl)cyclohexanecarboxylic Acid, CX-MINCH
Nombre IUPAC 2-(7-carboxi-4-metilheptoxi)carbonilciclohexano-1-carboxílico ácido
SMILES O=C(O)C1C(C(OCCCC(C)CCCC(O)=O)=O)CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Mono 4-Methyl-7-carboxy-heptyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H28O6/c1-12(6-4-10-15(18)19)7-5-11-23-17(22)14-9-3-2-8-13(14)16(20)21/h12-14H,2-11H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1886
Porcentaje de pureza >95%