CAS RN 1637285-20-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-(1-Fluoroetilo)-1,3,5-triazina-2,4-diamina, TRC
CAS: 1637285-20-1 Fórmula molecular: C5 H8 F N5 Peso molecular (g/mol): 157.15 Sinónimo: 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-(1-fluoroethyl)- Nombre IUPAC: 6-(1-fluoroetil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina SMILES: CC(F)c1nc(N)nc(N)n1