Learn More
6-(1-Fluoroetilo)-1,3,5-triazina-2,4-diamina, TRC
Código de producto. 30180214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180214 250 mg 250 miligramos
30179857 500 mg 500 miligramos
30179816 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF532080250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1637285-20-1
Fórmula molecular C5 H8 F N5
Peso molecular (g/mol) 157.15
Sinónimo 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-(1-fluoroethyl)-
Nombre IUPAC 6-(1-fluoroetil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES CC(F)c1nc(N)nc(N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Indaziflam-desindenyl
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8FN5/c1-2(6)3-9-4(7)11-5(8)10-3/h2H,1H3,(H4,7,8,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0764