CAS RN 16355-29-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6beta-hidroxi prednisolona (>90%), TRC
CAS: 16355-29-6 Fórmula molecular: C21H28O6 Peso molecular (g/mol): 376.44 Sinónimo: Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6,11,17,21-tetrahydroxy-, (6β,11β)-,Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6β,11β,17,21-tetrahydroxy- (6CI,7CI,8CI),(6β,11β)-6,11,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione,6β-Hydroxyprednisolone SMILES: C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO