Learn More
6beta-hidroxi prednisolona (>90%), TRC
Código de producto. 30133293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133293 5 mg 5 miligramos
18063210 10 mg 10 miligramos
18024020 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9523505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16355-29-6
Fórmula molecular C21H28O6
Peso molecular (g/mol) 376.44
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6,11,17,21-tetrahydroxy-, (6β,11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6β,11β,17,21-tetrahydroxy- (6CI,7CI,8CI), (6β,11β)-6,11,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6β-Hydroxyprednisolone
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6Beta-Hydroxy Prednisolone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h3,5,7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.1886