accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3FBOHHO

CAS RN 163517-62-2

IUPAC Nombre: (5-fluoro-2-methylphenyl)boronic acid
Sinónimos: 5-fluoro-2-methylphenylboronic acid
Peso molecular (g/mol): 153.95
Fórmula molecular: C7H8BFO2
InChi Key: QKOJLMKWBRBZNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados