accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHOCH3CH3H3C

CAS RN 16325-63-6

IUPAC Nombre: 2,4,4-trimethylpentan-1-ol
Sinónimos: 2,4,4-trimethylpentan-1-ol
Peso molecular (g/mol): 130.23
Fórmula molecular: C8H18O
InChi Key: ZNRVRWHPZZOTIE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CO)CC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados