Learn More
2,4,4-trimetil-1-pentanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,4-Trimethyl-1-pentanol |
| CAS | 16325-63-6 |
| Fórmula molecular | C8H18O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NSC 24283 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O/c1-7(6-9)5-8(2,3)4/h7,9H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(CO)CC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,4,4-trimetilpentan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 130.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.1358 |