CAS RN 163041-87-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3E,8Z-acetato de tetradecadienilo (>80%), TRC
CAS: 163041-87-0 Fórmula molecular: C16H28O2 Peso molecular (g/mol): 252.39 Sinónimo: (E,Z)-3,8-Tetradecadienyl Acetate,trans-3,cis-8-Tetradecadienyl Acetate,(E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-ol Acetate,(3E,8Z)-3,8-Tetradecadien-1-ol Acetate,(3E,8Z)-3,8-Tetradecadien-1-ol 1-Acetate; Nombre IUPAC: [(3E,8Z)-tetradeca-3,8-dienilo] acetato SMILES: CCCCC\C=C/CCC\C=C\CCOC(=O)C