Learn More
3E,8Z-acetato de tetradecadienilo (>80%), TRC
Código de producto. 30009735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009735 1 g 1 g
30007412 500 mg 500 miligramos
30003641 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2921101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163041-87-0
Fórmula molecular C16H28O2
Peso molecular (g/mol) 252.39
Sinónimo (E,Z)-3,8-Tetradecadienyl Acetate, trans-3,cis-8-Tetradecadienyl Acetate, (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-ol Acetate, (3E,8Z)-3,8-Tetradecadien-1-ol Acetate, (3E,8Z)-3,8-Tetradecadien-1-ol 1-Acetate;
Nombre IUPAC [(3E,8Z)-tetradeca-3,8-dienilo] acetato
SMILES CCCCC\C=C/CCC\C=C\CCOC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3E,8Z-Tetradecadienyl Acetate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h7-8,12-13H,3-6,9-11,14-15H2,1-2H3/b8-7-,13-12+
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.2089