accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONNH2N

CAS RN 16298-03-6

IUPAC Nombre: methyl 3-aminopyrazine-2-carboxylate
Sinónimos: methyl 3-aminopyrazine-2-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 153.14
Fórmula molecular: C6H7N3O2
InChi Key: INCSQLZZXBPATR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=NC=CN=C1N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados