Learn More
Éster metílico del ácido 3-amino-2-pirazinacarboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 16298-03-6 |
| Fórmula molecular | C6 H7 N3 O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester (7CI,8CI,9CI), Pyrazinoic acid, 3-amino-, methyl ester (6CI), 2-Amino-3-(methoxycarbonyl)pyrazine, 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 2-aminopyrazine-3-carboxylate, Methyl 3-aminopyrazine-2-carboxylate, Methyl 3-aminopyrazinecarboxylate, NSC 123649 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3O2/c1-11-6(10)4-5(7)9-3-2-8-4/h2-3H,1H3,(H2,7,9) |
| SMILES | COC(=O)c1nccnc1N |
| Nombre IUPAC | metil 3-aminopirazina-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 153.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0538 |