accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONHNH

CAS RN 162696-31-3

IUPAC Nombre: tert-butyl N-[2-(azetidin-3-yl)ethyl]carbamate
Sinónimos: tert-butyl N-[2-(azetidin-3-yl)ethyl]carbamate
Peso molecular (g/mol): 200.28
Fórmula molecular: C10H20N2O2
InChi Key: CSPJUZSNJFANNU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NCCC1CNC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)