Learn More
3-[2-(Boc-amino)etil]azetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420689 250 mg 250 miligramos
15410689 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63797.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 162696-31-3 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162696-31-3
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD09878605
Clave InChI CSPJUZSNJFANNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-boc-aminoethylazetidine, 3-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, tert-butyl n-2-azetidin-3-yl ethyl carbamate, 3-2-n-boc-aminoethyl azetidine, tert-butyl 2-3-azetidinyl ethylcarbamate, 2-azetin-3-yl-1-n-boc ethylamine, tert-butyl 2-azetidin-3-yl ethylcarbamate hydrochloride, carbamic acid, n-2-3-azetidinyl ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 37818431
Nombre IUPAC tert-butil N-[2-(acetidin-3-il)etil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC1CNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-(Boc-amino)ethyl]azetidine
Punto de fusión 84°C to 86°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo