CAS RN 162402-37-1
IUPAC Nombre:
4-(3-methoxyphenoxy)piperidine
Sinónimos:
4-(3-methoxyphenoxy)piperidine
Peso molecular (g/mol):
207.27
Fórmula molecular:
C12H17NO2
InChi Key:
DNZZLFXWMVOBBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=CC(OC2CCNCC2)=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
4-(3-metoxifenoxi)piperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 162402-37-1 Fórmula molecular: C12H17NO2 Peso molecular (g/mol): 207.27 Número MDL: MFCD08061092 Clave InChI: DNZZLFXWMVOBBV-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 4-3-methoxyphenoxy piperidine,piperidine,4-3-methoxyphenoxy,pubchem18384,acmc-20a89y,3-methoxyphenyl 4-piperidyl ether,piperidine, 4-3-methoxyphenoxy-, hydrochloride PubChem CID: 3268203 Nombre IUPAC: 4-(3-metoxifenoxi)piperidina SMILES: COC1=CC=CC(OC2CCNCC2)=C1