Learn More
4-(3-metoxifenoxi)piperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439720 250 mg 250 miligramos
11449720 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50964.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 162402-37-1 | C12H17NO2 | 207.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162402-37-1
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.27
Número MDL MFCD08061092
Clave InChI DNZZLFXWMVOBBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-3-methoxyphenoxy, pubchem18384, acmc-20a89y, 3-methoxyphenyl 4-piperidyl ether, piperidine, 4-3-methoxyphenoxy-, hydrochloride
PubChem CID 3268203
Nombre IUPAC 4-(3-metoxifenoxi)piperidina
SMILES COC1=CC=CC(OC2CCNCC2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Methoxyphenoxy)piperidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 99%