CAS RN 1623002-61-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Tocris Bioscience™ NTRC 824
Potent and selective non-peptide NTS2 antagonist
2
3