Learn More
Tocris Bioscience™ NTRC 824
Descripción
NTRC 824 is a potent and selective non-peptide neurotensin (NTS) type-2 receptor antagonist (IC50 = 38 nM). Exhibits >150-fold selectivity for NTS2 over NTS1.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-[5-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]-3-(2,2,2-trifluoroacetyl)-1H-indol-1-yl]acetyl]-L-leucine |
| CAS | 1623002-61-8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Neurotensin Receptor Antagonists |
| Fórmula molecular | C25H26F3N3O6S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 553.55 |
| Pureza | >98% |