CAS RN 1622300-16-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(4E, 14Z)-Esfingadenina-C18-1-fosfato, TRC
CAS: 1622300-16-6 Fórmula molecular: C18H36NO5P Peso molecular (g/mol): 377.46 Sinónimo: (2S,3R,4E,14Z)-2-Amino-3-hydroxyoctadeca-4,14-dien-1-yl Dihydrogen Phosphate,(E,Z)-D-erythro-2-Amino-4,14-octadecadiene-1,3-diol Dihydrogen Phosphate,[R-[R*,S*-(E,Z)]]-2-Amino-4,14-octadecadiene-1,3-diol Dihydrogen Phosphate,Sphingadienine Dihydrogen Phosphate,cis-4,14-Sphingadienine Dihydrogen Phosphate SMILES: OCCOCCOc1ccc(cc1)C(CC)(C)CCC(C)C