Learn More
(4E, 14Z)-Esfingadenina-C18-1-fosfato, TRC
Código de producto. 30012330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012330 10 mg 10 miligramos
30006561 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68063510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1622300-16-6
Fórmula molecular C18H36NO5P
Peso molecular (g/mol) 377.46
Sinónimo (2S,3R,4E,14Z)-2-Amino-3-hydroxyoctadeca-4,14-dien-1-yl Dihydrogen Phosphate, (E,Z)-D-erythro-2-Amino-4,14-octadecadiene-1,3-diol Dihydrogen Phosphate, [R-[R*,S*-(E,Z)]]-2-Amino-4,14-octadecadiene-1,3-diol Dihydrogen Phosphate, Sphingadienine Dihydrogen Phosphate, cis-4,14-Sphingadienine Dihydrogen Phosphate
SMILES OCCOCCOc1ccc(cc1)C(CC)(C)CCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4E, 14Z)-Sphingadienine-C18-1-phosphate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H32O3/c1-5-19(4,11-10-16(2)3)17-6-8-18(9-7-17)22-15-14-21-13-12-20/h6-9,16,20H,5,10-15H2,1-4H3