CAS RN 16220-07-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Allopurinol riboside, MedChemExpress
MedChemExpress Allopurinol riboside, a metabolite of allopurinol, shows potent activities against parasites.