Learn More
Allopurinol riboside, MedChemExpress
Código de producto. 16406077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16406077 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16406077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101397
MedChemExpress Allopurinol riboside, a metabolite of allopurinol, shows potent activities against parasites.
Allopurinol riboside, a metabolite of allopurinol, shows potent activities against parasites.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allopurinol riboside
Forma física Solid
CAS 16220-07-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12N4O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (372.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)N=C2)NC=N1
Peso molecular (g/mol) 268.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.23
Porcentaje de pureza 95.0%