CAS RN 162041-08-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Cloruro de (R)-3-carboxi-2-(heptanoiloxi)-N,N,N-trimetilpropan-1-aminio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Cloruro de (R)-3-carboxi-2-(heptanoiloxi)-N,N,N-trimetilpropan-1-aminio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Cloruro de (R)-3-carboxi-2-(heptanoiloxi)-N,N,N-trimetilpropan-1-aminio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.