Learn More
Cloruro de (R)-3-carboxi-2-(heptanoiloxi)-N,N,N-trimetilpropan-1-aminio, TRC
Código de producto. 30395562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395562 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30395562 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29449050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Carboxy-2-(heptanoyloxy)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Chloride
CAS 162041-08-9
Fórmula molecular C14 H28 N O4 . Cl
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H27NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-14(18)19-12(10-13(16)17)11-15(2,3)4;/h12H,5-11H2,1-4H3;1H/t12-;/m1./s1
SMILES [Cl-].CCCCCCC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC Cloruro de [(2R)-3-carboxi-2-heptanoiloxipropil]-trimetilazanio
Peso molecular (g/mol) 309.829
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.171