Learn More
Cloruro de (R)-3-carboxi-2-(heptanoiloxi)-N,N,N-trimetilpropan-1-aminio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-3-Carboxy-2-(heptanoyloxy)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium Chloride |
| CAS | 162041-08-9 |
| Fórmula molecular | C14 H28 N O4 . Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H27NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-14(18)19-12(10-13(16)17)11-15(2,3)4;/h12H,5-11H2,1-4H3;1H/t12-;/m1./s1 |
| SMILES | [Cl-].CCCCCCC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [(2R)-3-carboxi-2-heptanoiloxipropil]-trimetilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 309.829 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.171 |