accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOHOOHOHOOOHOHO(?)

CAS RN 1617-53-4

IUPAC Nombre: 8-[5-(5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-2-hydroxyphenyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Sinónimos: amentoflavone 3',8''-biapigenin
Peso molecular (g/mol): 538.46
Fórmula molecular: C30H18O10
InChi Key: YUSWMAULDXZHPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C(=C2O1)C1=CC(=CC=C1O)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (1)
  • (5)
Grado 
  • (5)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)