Learn More
Amentoflavona, Thermo Scientific™
Código de producto. 17585565 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17585565 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17585565 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469071000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amentoflavona
CAS 1617-53-4
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C30 H18 O10
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.48
Forma física Polvo
Color De blanco a amarillo a beis
Pureza ≥97,5%
Clave InChI YUSWMAULDXZHPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C(=C2O1)C1=CC(=CC=C1O)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Nombre IUPAC 8-[5-(5,7-dihidroxi-4-oxo-4H-cromen-2-il)-2-hidroxifenil]-5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-4H-cromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 538.46