CAS RN 1616967-25-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N-[5-[1-hidroxi-2-[[2-(4-metoxi-3-metilfenil)-1-metiletil](fenilmetil)amino]etil]-2-(fenilmetoxi)fenil]-formamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-[5-[1-hidroxi-2-[[2-(4-metoxi-3-metilfenil)-1-metiletil](fenilmetil)amino]etil]-2-(fenilmetoxi)fenil]-formamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N-[5-[1-hidroxi-2-[[2-(4-metoxi-3-metilfenil)-1-metiletil](fenilmetil)amino]etil]-2-(fenilmetoxi)fenil]-formamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.