Learn More
N-[5-[1-hidroxi-2-[[2-(4-metoxi-3-metilfenil)-1-metiletil](fenilmetil)amino]etil]-2-(fenilmetoxi)fenil]-formamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(5-(1-Hydroxy-2-((2-(4-methoxy-3-methylphenyl)-1-methylethyl)(phenylmethyl)amino)ethyl)-2-(phenylmethoxy)phenyl)-formamide |
| CAS | 1616967-25-9 |
| Fórmula molecular | C14 H16 Cl N S . H Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16ClNS.ClH/c1-16(9-8-13-6-4-10-17-13)11-12-5-2-3-7-14(12)15;/h2-7,10H,8-9,11H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(CCc1cccs1)Cc2ccccc2Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 302.262 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.046 |