CAS RN 161497-38-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Alfa-[3,4-bis[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]fenil]-1,3-ditiano-2-metanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
a-[3,4-Bis[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]fenil]-1,3-ditiano-2-metanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Alfa-[3,4-bis[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]fenil]-1,3-ditiano-2-metanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.