Learn More
Alfa-[3,4-bis[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]fenil]-1,3-ditiano-2-metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-[3,4-Bis[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenyl]-1,3-dithiane-2-methanol |
| CAS | 161497-38-7 |
| Fórmula molecular | C21H30O5S2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O5S2/c22-20(21-27-12-5-13-28-21)15-8-9-16(25-18-6-1-3-10-23-18)17(14-15)26-19-7-2-4-11-24-19/h8-9,14,18-22H,1-7,10-13H2 |
| SMILES | OC(C1SCCCS1)c2ccc(OC3CCCCO3)c(OC4CCCCO4)c2 |
| Nombre IUPAC | [3,4-bis(oxan-2-iloxi)fenil]-(1,3-ditian-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 426.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.1535 |