accessibility menu, dialog, popup

UserName

NSOOCl

CAS RN 16133-25-8

IUPAC Nombre: pyridine-3-sulfonyl chloride
Sinónimos: pyridine-3-sulfonyl chloride
Peso molecular (g/mol): 177.6
Fórmula molecular: C5H4ClNO2S
InChi Key: CDRNYKLYADJTMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClS(=O)(=O)C1=CN=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados