Learn More
3-Cloruro de Piridinesulfonilo, TRC
Código de producto. 30427440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427440 5 g
30422365 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9915655G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16133-25-8
Fórmula molecular C5 H4 Cl N O2 S
Peso molecular (g/mol) 177.609
Sinónimo m-Pyridinesulfonyl Chloride
Nombre IUPAC Piridina-3-cloruro sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)c1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridinesulfonyl Chloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4ClNO2S/c6-10(8,9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.965