CAS RN 161090-79-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Bis(2-cianoetil)-1-(N-terc-butiloxicarbonil)-D-eritro-D-esfingosina-1-fosfato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Bis(2-cianoetil)-1-(N-terc-butiloxicarbonil)-D-eritro-D-esfingosina-1-fosfato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.