Learn More
Bis(2-cianoetil)-1-(N-terc-butiloxicarbonil)-D-eritro-D-esfingosina-1-fosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-cyanoethyl)-1-(N-tert-butyloxycarbonyl)-D-erythro-D-sphingosine-1-phosphate |
| CAS | 161090-79-5 |
| Fórmula molecular | C29H52N3O7P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [R-[R*,S*-(E)]]-9-Cyano-6-(2-cyanoethoxy)-3-(1-hydroxy-2-hexadecenyl)-5,7-dioxa-2-aza-6-phosphanonanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester 6-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H52N3O7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-27(33)26(32-28(34)39-29(2,3)4)25-38-40(35,36-23-18-21-30)37-24-19-22-31/h17,20,26-27,33H,5-16,18-19,23-25H2,1-4H3,(H,32,34)/b20-17+/t26-,27+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)COP(OCCC#N)(OCCC#N)=O |
| Nombre IUPAC | ((2S,3R,E)-1-((bis(2-cianoetoxi)fosforil)oxi)-3-hidroxioctadec-4-en-2-il)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 585.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 585.35 |