CAS RN 1609-06-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1,1-dimetil-3-cianoguanidina, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
N'-Cyano-N, N-dimetilguanidina, TRC
CAS: 1609-06-9 Fórmula molecular: C4 H8 N4 Peso molecular (g/mol): 112.13 Sinónimo: 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine Nombre IUPAC: 3-ciano-1,1-dimetilguanidina SMILES: CN(C)C(=N)NC#N