Learn More
N'-Cyano-N, N-dimetilguanidina, TRC
Código de producto. 30367453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367453 10 mg 10 miligramos
30363656 100 mg 100 miligramos
30350382 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367453 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC97924010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1609-06-9
Fórmula molecular C4 H8 N4
Peso molecular (g/mol) 112.13
Sinónimo 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine
Nombre IUPAC 3-ciano-1,1-dimetilguanidina
SMILES CN(C)C(=N)NC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N4/c1-8(2)4(6)7-3-5/h1-2H3,(H2,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0749