Learn More
1,1-dimetil-3-cianoguanidina, Mikromol™
Código de producto. 30458741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458741 4 x 25 mg 100 miligramos
30052251 100 mg 100 miligramos
30049273 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458741 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0020.1000254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1-dimetil-3-cianoguanidina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine
CAS 1609-06-9
Nombres de analitos o componentes 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H8 N4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,1-Dimethyl-3-cyanoguanidine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N4/c1-8(2)4(6)7-3-5/h1-2H3,(H2,6,7)
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)C(=N)NC#N
Nombre IUPAC 3-ciano-1,1-dimetilguanidina
Peso molecular (g/mol) 112.13
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0749 g/mol