accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 16069-36-6

IUPAC Nombre: 2,5,8,15,18,21-hexaoxatricyclo[20.4.0.0⁹,¹⁴]hexacosane
Sinónimos: dicyclohexyl-18-crown-6
Peso molecular (g/mol): 372.5
Fórmula molecular: C20H36O6
InChi Key: BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: C1CCC2OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCOC2C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)