Learn More
cis-Diciclohexano-18-corona-6, 98 %, mezcla de isómeros syn-cis y anti-cis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10420721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10420721 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10043500 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10420721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 277520025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16069-36-6 | C20H36O6 | 372.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16069-36-6
Fórmula molecular C20H36O6
Peso molecular (g/mol) 372.5
Número MDL MFCD00005099
Clave InChI BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
PubChem CID 85955
SMILES C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Dicyclohexano-18-crown-6
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 47°C to 53°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 181°C to 183°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Fieser 04,142; 05,207; 06,174; 09,126; 12,147; 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.5
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino