Learn More
Diciclohexano-18-corona-6, mezcla de isómeros, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498256 25 g 25 g
11488256 1 g 1 g
11374509 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15344.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16069-36-6 | C20H36O6 | 372.502 g/mol
Dicyclohexano is used as an anion activator and complexing agent which solubilizes alkali metal ions in non-polar solvents. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs etc,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diciclohexano se utiliza como activador de aniones y agente complejante que solubiliza iones metálicos alcalinos en disolventes no polares. Es una importante materia prima y un intermediario que se utiliza en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos, colorantes, etc.
Solubilidad
Soluble en tolueno. Ligeramente soluble (13 g/l, 26 °C) en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenénese bajo gas inerte seco. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16069-36-6
Fórmula molecular C20H36O6
Peso molecular (g/mol) 372.502
Número MDL MFCD00005099
Clave InChI BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
PubChem CID 85955
SMILES C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicyclohexano-18-crown-6
Nombre de nota mixture of isomers
Punto de fusión 46°C to 53°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 1130529
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2602
Información de solubilidad Soluble in Toluene. Slightly soluble (13g/L,26°C) in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.5
Porcentaje de pureza 97%