accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClNClCl

CAS RN 16063-70-0

IUPAC Nombre: 2,3,5-trichloropyridine
Sinónimos: 2,3,5-trichloropyridine
Peso molecular (g/mol): 182.43
Fórmula molecular: C5H2Cl3N
InChi Key: CNLIIAKAAMFCJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CN=C(Cl)C(Cl)=C1
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (3)
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)