Learn More
2,3,5-Tricloropiridina, ACROS Organics™
Código de producto. 10693025 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10693025 50 g Frasco de vidrio 50 g
10505924 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10693025 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 247020500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 16063-70-0
Fórmula molecular C5H2Cl3N
Peso molecular (g/mol) 182.44
Número MDL MFCD00043007
Clave InChI CNLIIAKAAMFCJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,3,5-trichloro, 2,3,5-trichloro pyridine, 2,3,5-trichloro-pyridine, pubchem1127, g00013-watson-int, acmc-1at5w, 2,3,6-trichloro-pyridine, 2, 3, 5-trichloropyridine, ksc179q6d, tpc-i005
PubChem CID 27666
Nombre IUPAC 2,3,5-tricloropiridina
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3, 5-Trichloropyridine
Punto de fusión 46°C to 50°C
Punto de ebullición 219°C
Temperatura de inflamación 113°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.44
Nombre del producto
  • 2,3,5-Trichloropyridine
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.