Learn More
2,3,5-Tricloropiridina, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461259 500 g 500 g
15451259 100 g 100 g
15471259 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64173.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16063-70-0 | C5H2Cl3N | 182.428 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16063-70-0
Fórmula molecular C5H2Cl3N
Peso molecular (g/mol) 182.428
Número MDL MFCD00043007
Clave InChI CNLIIAKAAMFCJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,3,5-trichloro, 2,3,5-trichloro pyridine, 2,3,5-trichloro-pyridine, pubchem1127, g00013-watson-int, acmc-1at5w, 2,3,6-trichloro-pyridine, 2, 3, 5-trichloropyridine, ksc179q6d, tpc-i005
PubChem CID 27666
Nombre IUPAC 2,3,5-tricloropiridina
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trichloropyridine
Punto de fusión 46°C to 50°C (literature)
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 219°C (literature)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 119384
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.43
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido