accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1599-67-3

IUPAC Nombre: docos-1-ene
Sinónimos: 1-docosene C20-24 olefin
Peso molecular (g/mol): 308.59
Fórmula molecular: C22H44
InChi Key: SPURMHFLEKVAAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados