Learn More
1-docoseno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Docosene |
| CAS | 1599-67-3 |
| Fórmula molecular | C22 H44 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | NSC 78486 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-22H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | docos-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 308.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.3443 |