CAS RN 159680-32-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Glutamina-13C, TRC
CAS: 159680-32-7 Fórmula molecular: C413CH10N2O3 Peso molecular (g/mol): 147.14 Sinónimo: L-Glutamine-5-13C (9CI, ACI),L-Glutamine-13C,(2S)-2-Amino-4-(carbamoyl-13C)butanoic acid,(2S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid-5-13C Nombre IUPAC: (2S)-2,5-diamino-5-oxo(513C)ácido pentanoico SMILES: N[C@@H](CC[13C](=O)N)C(=O)O